Learn More
Isopropanol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10522992 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
2.5 l
5 l
10 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
C3H8O, número CAS-67-63-0, 2-hidroxipropano, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimetilcarbinol, avantina, petrol, alcohol sec-propilo, alcohol isopropílico, alcolave, 2,5 l, 81 grados C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 grados C, 11674, 60,096
C3H8O, número CAS-67-63-0, 2-hidroxipropano, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimetilcarbinol, avantina, petrol, alcohol sec-propilo, alcohol isopropílico, alcolave, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL 11674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropanol
pH 7
Punto de fusión -89.5°C
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 10 L
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 43mmHg at 20°C
Viscosidad 2.27 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propan-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.