Learn More
Isopropanol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Product Code. 12656757 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
2.5 l
5 l
10 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
C3H8O, número CAS-67-63-0, 2-hidroxipropano, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimetilcarbinol, avantina, petrol, alcohol sec-propilo, alcohol isopropílico, alcolave, 2,5 l, 81 grados C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 grados C, 11674, 60,096
C3H8O, número CAS-67-63-0, 2-hidroxipropano, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimetilcarbinol, avantina, petrol, alcohol sec-propilo, alcohol isopropílico, alcolave, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL 11674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Isopropanol
pH 7
Punto de fusión -89.5°C
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 43mmHg at 20°C
Viscosidad 2.27 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propan-2-ol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.