Learn More
Acetato de isopropilo, ≥99,6 %, Honeywell™
≥99,6%
100.22€ - 203.55€
CAS 108-21-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00008877
Clave InChI JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
Nombre IUPAC acetato de propan-2-il
SMILES CC(C)OC(=O)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15675770
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
537462-1L
1 L Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15685770
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
537462-2.5L
2.5 L Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
108-21-4
102.133
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
7915
CC(C)OC(=O)C
C5H10O2
MFCD00008877
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
acetato de propan-2-il
Especificaciones
Isopropyl acetate
-73°C
0.872g/mL at 25°C
1.8% (37°F), 8%
894°F
CH3COOCH(CH3)2
MFCD00008877
1740761
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
acetato de propan-2-il
7915
102.13g/mol
≥99.6%
108-21-4
Incolora
91°C
4°C (39.2°F)
C5H10O2
n20/D 1.377
UN1220
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
CC(C)OC(=O)C
102.133
3.5 (vs air)
47mmHg (20°C)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Isopropyl acetate
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-561-1