Learn More
isopropil-β-D-tiogalactopiranósido, >99 %, MP Biomedicals
Reactivo de biología molecular. Componente de medios de cultivo celular para uso en genética molecular. Inductor de β-galactosidasa
Marca: MP Biomedicals 0219402983
Cantidad | 250 mg |
---|
Descripción
367-93-1 | |
238.30 | |
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N | |
656894 | |
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
C9H18O5S | |
MFCD00063273 | |
iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside | |
CHEBI:61448 |
Especificaciones
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside | |
>99% | |
MFCD00063273 | |
iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside | |
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | |
238.30 | |
CHEBI:61448 |
367-93-1 | |
C9H18O5S | |
250 mg | |
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N | |
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(propan-2-ylsulfanil)oxano-3,4,5-triol | |
656894 | |
238.3 |
Seguridad y manipulación
- Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Isopropyl-lactopyranoside