Learn More
Éster de pinacol de ácido isopropilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7032415
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 76347-13-2 | C9H19BO2 | 170.059 g/mol
Isopropylboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol del ácido isopropilborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76347-13-2
Fórmula molecular C9H19BO2
Peso molecular (g/mol) 170.059
Número MDL MFCD05663856
Clave InChI MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12727711
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-propan-2-il-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylboronic acid pinacol ester
Punto de ebullición 115°C (60 mmHg)
Índice de refracción 1.409
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.06
Porcentaje de pureza 98%