Learn More
Isoquinolin-3amina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isoquinolin-3-amine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |