Learn More
Eppendorf™ Conjunto Isorack
Ideal para refrigerar, transportar y almacenar muestras congeladas. Isorack es parte del sistema IsoTherm de Eppendorf
Marca:  Eppendorf™ 5825721004
482.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11853981
  • 488.00€ / cada uno
Descripción
  • Sistema IsoTherm: IsoRack (estante de trabajo), IsoSafe (caja aislante) y dos IsoPacks (bolsas de refrigeración)
  • La tecnología de incubación en seco reduce el riesgo de contaminación asociado con la clásica incubación en baño de hielo, lo redunda en una manipulación segura de las muestras
  • Admite hasta microtubos (por ejemplo, 0,5 ml o 1,5 ml/2,0 ml) para mayor flexibilidad
  • Dos versiones de IsoPack (compresa fría) disponibles: la blanca mantiene 0 °C durante un máximo de 6 horas. La azul mantiene -21 ° C durante un máximo de 3 horas
  • Las gradillas son apilables, esterilizables en autoclave y pueden centrifugarse en el rotor MTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de inicio IsoRack
Cestillo Flex