Learn More
GPE Scientific™ Colector de evacuación de RMN J Young
El colector de evacuación de RMN J Young GPE Scientific™ está diseñado para evacuar los tubos de RMN que tienen una válvula de PTFE J Young.
Marca:  GPE Scientific™ 50150
Código de producto. 15894724
  • 120.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñado para evacuar los tubos de RMN que tienen una válvula de PTFE J Young.
  • Una vez evacuado el tubo de RMN en el colector, cierre la válvula y colóquelo en el espectrómetro de RMN.
  • Los colectores tienen válvulas de PTFE de 0 a 10 mm de calibre.
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño de la válvula JY: 10 mm
Conexión de manguera: 9 mm de diámetro
110 Mm incluido el tapón