Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos KleenGuard™ Jackson Safety™ G80
Código de producto. 15306738
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Green, hand-specific gloves providing maximum protection against chemical and mechanical hazards. KleenGuard™ Jackson Safety™ G80 Chemical Resistant Nitrile Gloves suitable for various applications.
  • Son adecuados para diversas aplicaciones y ofrecen una protección fiable contra un amplia variedad de productos químicos, así como frente a distintos riesgos mecánicos
  • Ideal para: proporcionar una protección de categoría PPE 3 en muchos sectores diferentes, como, por ejemplo, el aeroespacial, de automoción, de fabricación de metales, alimentario, del transporte, de la construcción, cuando se manipulan o sumergen las manos en productos químicos, aceites, grasa, alcoholes, ácidos, bases o disolventes. Además, proporcionan el nivel de resistencia a la abrasión más alto posible
  • No hay riesgo de que se produzcan pelusas para proteger los productos de la contaminación
  • Mayor longitud para proteger la muñeca y el antebrazo inferior y permitir una inmersión total
  • Con textura rugosa en los dedos y la palma para ofrecer agarre mejorado en superficies secas y húmedas
  • Poros con un AQL de 0,65 para proporcionar una protección superior, así como mayor productividad y eficiencia
Especificaciones
Color Verde
Finger Thickness (English) 22 mil
Finger Thickness (Metric) 0.558 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 21.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.55 mm
Tipo de producto Guantes
Tamaño 10
Grosor (imperial) 21,7 mil
Grosor (métrico) 0,5 mm
Dimensiones (L x An) 47,8 x 15,6 cm
Longitud (imperial) 18,642 in
Longitud (métrico) 47,8 cm
Longitud del puño (métrico) 45 cm
Peso (imperial) 4,5408 lb
Peso (métrico) 2,064 kg