Learn More
Cole-Parmer™ Cubetas desechables Jenway™ 100
Marca: Cole-Parmer™ 99610-34
67.74 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Cubeta | |
De 1,5 a 3,0 ml | |
100/Paq. | |
medición de muestras líquidas en espectrofotometría |
Solo longitudes de onda visibles | |
Plástico | |
10 mm |