Learn More
Cole-Parmer™ Espectrofotómetros de barrido UV/visible de la serie Jenway™ 76 con conectividad CPLive™
Obtenga un almacenamiento seguro basado en la nube de sus resultados y protocolos con los espectrofotómetros UV/visible de barrido de la serie Jenway 76 con conectividad CPLive
6655.00€ - 7190.00€
Especificaciones
Exactitud de absorbancia ± 0,01 A a absorbancia 1,0
Intervalo de absorbencia −de 0,3 a +2,5 A
Certificaciones/conformidad CE
Concentración Desde -300 hasta 9999
Conexiones 2 USB-A, 1 USB-B, Ethernet RJ45
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Color Precio Cantidad y disponibilidad  
16337005
Ver documentos
Cole-Parmer™
83056-26
Espectrofotómetro de barrido UV/visible con conectividad a la nube CPLive™ Blanco/azul
7190.00€
cada uno
16347005
Ver documentos
Cole-Parmer™
83056-36
Espectrofotómetro de barrido UV/visible con conectividad a la nube CPLive™ Negro Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Facilita la configuración con la interfaz y la pantalla de 7” en color de alta definición fácil de usar.
  • La selección de modos de medición le permite gestionar multitud de aplicaciones.
  • Conectividad sencilla con varios puertos USB para el almacenamiento de datos y la conexión de impresora.
  • Garantice los resultados mediante una reproducibilidad mejorada con la óptica avanzada de haz dividido
  • Versátil — compatible con una amplia gama de accesorios intercambiables.
Especificaciones
Especificaciones
± 0,01 A a absorbancia 1,0
CE
2 USB-A, 1 USB-B, Ethernet RJ45
Pantalla táctil
Xenón
Espectrofotómetro de barrido UV/visible con conectividad a la nube CPLive™
De 198 nm a 1000 nm
10 GB de memoria
De 0 a 199,9 %T
± 2 nm
−de 0,3 a +2,5 A
Desde -300 hasta 9999
Fotodiodo de silicio
50 x 28 x 15,6 cm
1,5 nm
100/240 V
50/60 Hz
Haz dividido
< 0,05 % a 340 nm y 220 nm
± 0,5 nm
Documentos
Product Certifications
Cree ya una cuenta gratuita en CPLive.coleparmer.com para aprovechar el almacenamiento de datos ilimitado y compartir su valioso trabajo con colegas de su laboratorio o de todo el mundo.