Learn More
Patrones de conductividad Jenway™
Código de producto. 11490499
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Conductividad:
12.88 mS
84 μS
Determine la conductividad eléctrica de una muestra con patrones de conductividad Bibby Scientific™ Jenway™ que ofrecen calibraciones estables y fiables.
  • For use with Jenway™ Conductivity and TDS meters.
  • Choose 12.88m/S or 84μ/S standards depending on your specific needs
  • Available in quantities of 500mL
  • Para su uso con medidores TDS y de conductividad Jenway™
  • Escoja entre los patrones de 12,88 m/S o 84 μ/S en función de sus necesidades específicas
  • Disponible en cantidades de 500 ml
Cantidad 500 ml
Especificaciones
Conductividad 12.88 mS