Learn More
Cole-Parmer™ Cubetas de vidrio Jenway™
Marca: Cole-Parmer™ 99610-31
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Cubeta | |
14 ml | |
Vidrio | |
40 mm |
Título del producto
Cole-Parmer™ Cubetas de vidrio Jenway™ > Capacidad: Hasta 14 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido