Learn More
Bibby Scientific™ Cubetas de plástico Jenway™ para longitudes de onda visibles y UV
Ahorre tiempo de limpieza y evite la contaminación cruzada con las cubetas de plástico desechables. La cubetas de plástico Bibby Scientific™ Jenway™ para longitudes de onda visibles y UV vienen en un paquete de 100.
136.00€ - 172.00€
Especificaciones
Tipo Cubeta
Material Plástico
Cantidad 100/Paq.
Trayectoria óptica 10 mm
Para utilizar con (aplicación) medición de muestras líquidas en espectrofotometría
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11475009
Ver documentos Detalles de la promoción
Bibby Scientific™
83070-38
De 0,07 a 1,5 ml
172.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Añadir a la cesta
11430559
Ver documentos Detalles de la promoción
Bibby Scientific™
83070-34
De 1,5 a 3,0 ml
136.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Eficiente y ahorro de tiempo
  • Evita la contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta
100/Paq.
medición de muestras líquidas en espectrofotometría
Plástico
10 mm