Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Sacos Jumbo
Introducido para satisfacer la demanda de muestras de artículos grandes, incluyendo nueces, granos y gránulos más grandes. El Tomamuestras de Sacos Sampling Systems™ es una manera rápida y eficiente de obtener muestras de las sustancias dentro de sacos y bolsas.
158.00€ - 390.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras Jumbo |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Diámetro (métrico) | 40 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15809251
|
Sampling Systems™
1309A-400 |
400 mm | Extremo Liso |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15819251
|
Sampling Systems™
1309A-800 |
800 mm | Extremo Liso |
187.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15829251
|
Sampling Systems™
1309B-400 |
400 mm | Tapa de extremo |
274.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15839251
|
Sampling Systems™
1309B-800 |
800 mm | Tapa de extremo |
316.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15849251
|
Sampling Systems™
1309C-400 |
400 mm | Extremo del adaptador para frascos |
354.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15859251
|
Sampling Systems™
1309C-800 |
800 mm | Extremo del adaptador para frascos |
390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Tipo A: Estilo liso - simplemente sostenga sobre la bolsa
- Tipo B: Tapa del extremo - la muestra se mantiene en el tomamuestras hasta que se deposita la muestra
- Tipo C: Adaptador para frascos - la muestra cae directamente en la botella
- Fabricado enacero inoxidable 316L
- Disponibles en longitud de 400 mm u 800 mm
Especificaciones
Tomamuestras Jumbo | |
Acero inoxidable (316L) | |
40 mm |