Learn More
Sampling Systems™ Caja de Tomamuestras Jumbo
La gama de cajas de uso intensivo de sistemas de muestreo es ideal para almacenar tomamuestras.
Marca: Sampling Systems™ 8502A-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción de plástico reforzado
- Se amplía hasta 2400 mm
- Excelente relación calidad-precio
- Se suministra con un asa de transporte resistente
Especificaciones
Estuche de almacenamiento | |
Asas de transporte | |
Tomamuestras de almacenamiento |
Plástico | |
Negro | |
2400 x 140 x 140 mm |