Learn More
3M™ Batería estándar Jupiter™
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Respirador purificador de aire alimentado con Jupiter
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Rendimiento probado según AS/NZS 1716
- Para usar con respiradores purificadores de aire accionados por Jupiter
- 4,8 V, 7400 mAh
- Contiene 8 baterías NiMH conectadas en serie en dos paquetes de 4 que están conectados en paralelo
- Cada célula 1,2 V, 3700 mAh
- 14 × 10,5 × 2,5cm
Especificaciones
Especificaciones
Duración de la batería | 8 h |
Batería, tipo | 8 celdas NiMH |
Certificaciones/conformidad | AS/NZS 1716 |
Tipo de producto | Batería Júpiter |
Para utilizar con (aplicación) | Superpaquete opcional de baterías para el sistema respiratorio Jupiter AH1 |
Para utilizar con (equipo) | Respirador purificador de aire alimentado con Jupiter |
Cantidad | 1 unidad |
Peso (métrico) | 535 g |
Tensión | 4,8 V |