Learn More
Justrite™ Latas de seguridad de dispensación
Funciones de dispensación fiables a un precio asequible
307.02€ - 325.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FM, CARB, NFPA, OSHA |
---|---|
Tipo de tapón | Tapón de descarga de presión con autocierre |
Capacidad (imperial) | 5 gal |
Capacidad (métrico) | 19 L |
Color | Rojo |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12981385
![]() |
Justrite™
7150140 |
Recipiente de seguridad de estante de tipo I | 16,8 in | 429 mm | Tapa 08540 |
325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12911395
|
Justrite™
7150156 |
Lata de seguridad con inclinación de tipo I | 15,8 in | 403mm | Tapa 08902 y soporte | N/A | |||
Descripción
Para dispensar líquidos peligrosos de forma segura en tubos de ensayo, matraces pequeños y vasos de precipitados
- Válvula de descarga de vacío dentro de la tapa para un flujo de líquido homogéneo y grifos con autocierre para dispensar sin problemas
- Las boquillas de llenado tienen tapones de descarga de presión con autocierre y supresores de llama de acero inoxidable.
- Capacidad: 19 l
- Color: Rojo
- El grifo 19-413-847 más pequeño ofrece una dispensación más fácil en entornos de laboratorio; el grifo n.º 08902 es más adecuado para un uso industrial pesado.
Latas para estante
- Grifo montado a 5,08 cm (2 pulg) de la parte inferior para que no sea necesario levantar las latas durante la dispensación
Latas con inclinación
- Grifo en la parte superior con un soporte oscilante metálico resistente para la lata; la base del soporte oscilante mide 35,1 x 35,6 cm.
Certifications
FM
Compliance
CARB, NFPA, OSHA
Especificaciones
FM, CARB, NFPA, OSHA | |
5 gal | |
Rojo | |
Acero | |
1,58 in | |
4 cm |
Tapón de descarga de presión con autocierre | |
19 L | |
Para laboratorios | |
11,75 in | |
298 mm |