Learn More
Justrite™ Juego de separados para estantes
Juego de divisores de estantes de acero.
157.00€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Material | Acero |
Altura (imperial) | 2 pulg |
Altura (métrico) | 5,08cm |
Anchura (imperial) | 2,03 in |
Código de producto | Marca | Fondo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13479689
|
Justrite™
29985 |
14,17 in |
157.00€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Amarillo
- Acero
Especificaciones
Amarillo | |
2 pulg | |
2,03 in |
Acero | |
5,08cm | |
5,16cm |