Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de calicreína
58.07€ - 213.00€
CAS | 97145-43-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C35H55N11O9 |
Sinónimo | N-Acetil-Pro-Phe-Arg-Ser-Val-Gln-NH{2}; KKI 5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15457509
|
Thermo Scientific Chemicals
J66234.M^ |
1 mg | N/A | ||||||
15447509
|
Thermo Scientific Chemicals
J66234.#0 |
5 mg |
213.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
97145-43-2 | |
C35H55N11O9 | |
N-Acetil-Pro-Phe-Arg-Ser-Val-Gln-NH{2}; KKI 5 |
Especificaciones
Blanco a blanquecino | |
97145-43-2 | |
773,89 | |
Soluble en agua a 1 mg/ml | |
Sólido |
De - 30 °C a - 10 °C | |
C35H55N11O9 | |
N-Acetil-Pro-Phe-Arg-Ser-Val-Gln-NH{2}; KKI 5 | |
Inhibidor de calicreína |