Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kanamicina, sulfato
El sulfato de kanamicina, n.° de CAS 25389-94-0, es una sal de sulfato de aminoglucósido con actividad antibacteriana.
222.00€ - 1170.00€
CAS | 25389-94-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C18H38N4O15S |
Peso molecular (g/mol) | 582.575 |
Número MDL | MFCD00070253 |
Clave InChI | OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N |
PubChem CID | 134129479 |
Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometilo)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico |
SMILES | C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15274854
|
Thermo Scientific Chemicals
450810100 |
10 g |
222.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15190007
|
Thermo Scientific Chemicals
450810500 |
50 g |
642.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15284854
|
Thermo Scientific Chemicals
450811000 |
100 g |
1170.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- El sulfato de kanamicina es la forma de sal de sulfato de kanamicina A
- Se aisló de Streptomyces kanamyceticus
- Este compuesto inhibe la translocación durante la biosíntesis de proteínas.Se une a la subunidad ribosomal 30S, lo que provoca una mala lectura de la secuencia de ARNm
Aplicación
- El sulfato de kanamicina muestra actividad antibacteriana.Es eficaz contra bacterias grampositivas y gramnegativas, así como contra especies de micoplasma
- Este compuesto también está involucrado en la traducción de ribosomas procarióticos
- En experimentos de biología molecular, se suele utilizar para seleccionar y aislar los transformadores que expresan el gen de resistencia a la kanamicina y las plantas que tienen incorporado el gen NPT II (APH3)
25389-94-0 | |
582.575 | |
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometilo)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico |
C18H38N4O15S | |
MFCD00070253 | |
134129479 | |
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O |
Especificaciones
Kanamycin sulfate | |
25389-94-0 | |
C18H38N4O15S | |
Solubility in water: soluble. | |
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O | |
582.575 | |
582.59 |
Kanamycin Sulfate | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00070253 | |
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometilo)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico | |
134129479 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Kanamycin Sulfate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.