Learn More
Caolín, puro, ligero, lavado con ácido, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073242 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
CAS 1332-58-7
Fórmula molecular Al2H4O9Si2
Peso molecular (g/mol) 258.16
Clave InChI NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Especificaciones
Punto de fusión 1750°C
Color Beige
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Número MDL MFCD00062311
Nombre IUPAC oxo-oxoalumaniloxi-[oxo(oxoalumaniloxi)silil]oxisilano;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.2g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Nombre del producto
  • Kaolin