Learn More
KBTBD2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Especificaciones
Antígeno | KBTBD2 |
---|---|
Clon | 2A9F3 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30234202
|
Proteintech
67895-1-IG-20UL |
20 μL |
129.84€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30235527
|
Proteintech
67895-1-IG-150UL |
150 μL |
351.27€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The KBTBD2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human KBTBD2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KBTBD2 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.Especificaciones
KBTBD2 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
25948 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
2A9F3 | |
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
BKLHD1 | |
IgG1 | |
Protein G purification | |
Monoclonal Antibody |