Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para KC/CXCL1 de ratón
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca:  Invitrogen™ EMCXCL1X10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17874230
  • 4970.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El ensayo ELISA para KC/CXCL1 de ratón cuantifica la KC ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el KC ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para KC de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La CXCL1, CXCL2 y CXCL3, también conocidas como GRO alfa, GRO beta (MIP-2-alfa) y GRO gamma (MIP-2 beta), son miembros de la subfamilia CXC de las quimiocinas. Las proteínas CXCL1/2/3 maduras se unen con alta afinidad al receptor de la IL-8 tipo B y son potentes atrayentes y activadores de los neutrófilos. In vitro, las formas procesadas GRO-alfa(4-73), GRO-alfa(5-73) y GRO-alfa(6-73) muestran una actividad quimiotáctica 30 veces superior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
P12850
1 pg/ml
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
Ensayos de 10 x 96
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
14825
< 12%
SAV-HRP, Anticuerpo de detección biotinilado, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Tampón de lavado, Estándar, Cubiertas adhesivas para placas, Solución de parada, Cromógeno, Concentrado de diluyente de ensayo
10 × 96 pruebas
Inmunología
De 2 °C a 8 °C
Ratón
4 h 45 min
De 0,614 a 150 pg/ml
De 1 pg/ml a 150 pg/ml
Biotina
Quimiocinas y receptores
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ratón
Lector de microplacas colorimétrico
Fsp,Gro1,KC,Mgsa,N51,Scyb1,gro
< 10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Fsp, Gro1, KC, Mgsa, N51, Scyb1, gro
1 h 20 min