Learn More
KD Scientific Bombas de aspiracion/infusión con jeringas múltiples o dobles
Bombas de jeringa programables fáciles de usar
2843.76€ - 4216.68€
Especificaciones
Caudal | De 0,001 μl/h a 147 ml/min |
---|---|
Capacidad (métrico) | de 10 μ l a 140 ml |
Conectores | RS232C, TTL |
Fuerza lineal (métrico) | 18 kg |
Fuerza lineal (imperial) | 40 lb |
Código de producto | Marca | Exactitud del caudal | Reproducibilidad | Número de canales | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud del caudal | Reproducibilidad | Número de canales | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10168514
|
KD Scientific
789210 |
±0,5% | ±0,2% | 2 | 115 V | ||||
10079349
|
KD Scientific
789230 |
± < 1 % | ±0,1% | 10 | 115 V | ||||
10141948
|
KD Scientific
789220 |
± < 1 % | ±0,1% | 10 | 110 V | ||||
10684723
|
KD Scientific
789200 |
± < 1 % | ±0,1% | 2 | 220 V CA | ||||
Descripción
- Configuración sencilla basada en menús para programar el diámetro de jeringa, el caudal y el volumen de dispensación
- Pantalla con retroiluminación
- Desconexión automática
- Los ajustes se pueden revisar y cambiar durante el funcionamiento
- Los últimos ajustes se almacenan en la memoria para permitir la repetibilidad
- Capacidad: de 10μl a 140 ml hasta 10 jeringas (en función del tamaño de la jeringa)
- Interfaces RS-232-C y TTL integradas para facilitar el control externo
- Aceptan jeringas de vidrio o de plástico
- Disponibles como modelos de infusión y de infusión/aspiración
Especificaciones
De 0,001 μl/h a 147 ml/min | |
RS232C, TTL | |
40 lb |
de 10 μ l a 140 ml | |
18 kg | |
LCD retroiluminada |