Learn More
DWK Life Sciences™ Adaptador KA KECK™,completo, desde la rosca de vidrio hasta la conexión de la manguera de plástico
Los adaptadores KECK™ protegen las roscas de vidrio de daños.
4.04€ - 76.34€
Especificaciones
Cantidad 10
Para utilizar con (equipo) Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado
Para utilizar con (aplicación) Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11796638
Ver documentos
DWK Life Sciences™
286345105
GL 14; diámetro de 9,0 mm
76.34€
paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11860560
Ver documentos
DWK Life Sciences™
286345302
RD 14; diámetro de 9,0 mm
68.20€
paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15854698
Ver documentos
DWK Life Sciences™
286345208
RD 14; diámetro de 4,5 mm
68.20€
paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-01-2026
Añadir a la cesta
10718061
Ver documentos
DWK Life Sciences™
286345002
GL 14; diámetro de 4,5 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Los adaptadores KECK™ para roscas de vidrio están disponibles en los tamaños GL 14 y RD 14. Protegen la rosca de los daños y garantizan una conexión rápida, segura y firme. El tapón roscado se coloca directamente sobre la rosca externa de la pieza de conexión. La pieza de la manguera se puede conectar y aflojar de nuevo rápidamente al tapón roscado con una vuelta de 1/4.
  • Enrosque el tapón roscado directamente en la rosca externa de la pieza de conexión
  • Conexión y desconexión rápida de la parte de la manguera al tapón roscado con girar 1/4
  • Protegen la rosca de los daños y garantizan una conexión rápida, segura y firme.
  • Disponible para roscas de vidrio de los tamaños GL 14 y RD 14
Especificaciones
Especificaciones
10
Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado
Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences™ Adaptador KA KECK™,completo, desde la rosca de vidrio hasta la conexión de la manguera de plástico