Learn More
DWK Life Sciences™ Pinza KECK™ para juntas cónicas, Ni, KCM
Abrazaderas cónicas para juntas esmeriladas KECK™ para aplicaciones a altas temperaturas.
7.80€ - 1060.00€
Especificaciones
Cantidad | 100 |
---|---|
Material | Níquel |
Para utilizar con (equipo) | Para uso a temperaturas muy altas |
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso a temperaturas muy altas; fijación de juntas esmeriladas cónicas |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10579181
|
DWK Life Sciences™
286337302 |
NS 14 |
7.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15824688
|
DWK Life Sciences™
286337602 |
NS 29 |
1060.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10394911
|
DWK Life Sciences™
286337405 |
NS 19 |
9.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15901581
|
DWK Life Sciences™
286337508 |
NS 24 |
949.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Para aplicaciones a temperaturas muy altas, las abrazaderas para juntas esmeriladas de acero de resorte KECK™ chapadas en níquel son una importante ampliación a las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ hechas de POM (polioximetileno). En comparación con las abrazaderas de cable convencionales, son fáciles y seguras de conectar y son inherentemente estables.
- Fácil y seguro de poner y son dimensionalmente estables
- Buena estabilidad dimensional en comparación con las abrazaderas de cable convencionales
Especificaciones
100 | |
Níquel | |
Para uso a temperaturas muy altas | |
Para su uso a temperaturas muy altas; fijación de juntas esmeriladas cónicas |