Learn More
DWK Life Sciences Tapón roscado KECK™ para adaptador KA, con sellado plano de EPDM de 12 mm
Pieza de repuesto para adaptador KA KECK™.
Marca:  DWK Life Sciences 286339406
298.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15951581
  • 349.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
El tapón roscado como pieza de repuesto para el adaptador KA KECK™ está disponible para ambos tipos de rosca GL 14 y RD 14.
  • Con junta plana de EPDM de 12 mm
  • Tapón roscado KECK™ para adaptador KA disponible para roscas GL 14 y RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Conexión de una parte de la manguera con una tapón roscado
RD 14
No esterilizable en autoclave
100/Paq.
Certificados
Ver productos accesorios