Learn More
Kerosene, Reagent grade, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Código de producto. 15683860 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
18.9 L
Envase:
Lata de acero inoxidable
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
grado reactivo, bajo olor
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8008-20-6
Número MDL MFCD00135561
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kerosene
Color Incolora
Densidad 0.8g/mL at 25°C
Punto de ebullición 175°C to 325°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Envase Lata de acero inoxidable
Cantidad 18.9 L
Número UN UN1223
Densidad del vapor 4.5 (vs air)
Grado Reactivo
Forma física Líquido