Learn More
Cetoconazol, Fisher BioReagents
Código de producto. 10032624
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
El cetoconazol es un inhibidor del citocromo P450 y demuestra actividad antipsoriásica. Un agente antifúngico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65277-42-1
Fórmula molecular C26H28Cl2N4O4
Peso molecular (g/mol) 534.452
Clave InChI XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Sinónimo ketoconazole
PubChem CID 76973198
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoconazole
Punto de fusión 148°C
Color Blanco
Residuos de ignición < 0.1%
Pérdida por secado < 0.5%
Intervalo de fusión Inclusive between 148°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15, 5349
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.44
Forma física Solid