Learn More
Cetoconazol, Fisher BioReagents
Código de producto. 10754344
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
El cetoconazol es un inhibidor del citocromo P450 y demuestra actividad antipsoriásica. Un agente antifúngico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65277-42-1
Fórmula molecular C26H28Cl2N4O4
Peso molecular (g/mol) 534.452
Clave InChI XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Sinónimo ketoconazole
PubChem CID 76973198
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoconazole
Punto de fusión 148°C
Color Blanco
Residuos de ignición < 0.1%
Pérdida por secado < 0.5%
Intervalo de fusión Inclusive between 148°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 5349
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.44
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ketoconazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.