Learn More
Cetocetal, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7036729
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cetocetal se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56309-94-5
Fórmula molecular C14H22O3
Peso molecular (g/mol) 238.327
Número MDL MFCD00809704
Clave InChI ZNWLFTSPNBLXGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ketoketal, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexanone, 8-4-oxocyclohexyl-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexan-1-one, bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, 1,1'-bicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl
PubChem CID 810913
Nombre IUPAC 4-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-il)ciclohexan-1-ona
SMILES C1CC(=O)CCC1C2CCC3(CC2)OCCO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoketal
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.33
Porcentaje de pureza 97%