Learn More
KHDC3L Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | KHDC3L |
---|---|
Concentración | 0.47 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16803515
|
Proteintech
24989-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16893505
|
Proteintech
24989-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the KHDC1 family, members of which contain an atypical KH domain that may not bind RNA like canonical KH domains. This gene is specifically expressed in the oocytes, and recent studies suggest that it may function as a regulator of genomic imprinting in the oocyte. Mutations in this gene are associated with recurrent biparental complete hydatidiform mole.Especificaciones
KHDC3L | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q587J8 | |
154288 | |
KHDC3L Fusion Protein Ag21790 | |
Primary | |
-20°C | |
KHDC3L |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C6orf221, ECAT1 | |
KHDC3L | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |