Learn More
Ansell KleenGuard™ G60 Medium Duty Polyurethane-Coated Cut-Resistant Gloves
KleenGuard™ G60 Medium Duty Polyurethane-Coated Cut-Resistant Gloves are constructed of ultra-high molecular weight polyethylene fibers to enhance breathability, and provide ANSI Cut Level 3 protection.
130.96€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Específico |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15480480
|
Ansell
13823 |
Pequeño |
130.96€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15410490
|
Ansell
13824 |
M |
130.96€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15430490
|
Ansell
13825 |
L |
130.96€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15450490
|
Ansell
13826 |
XL |
130.96€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15480490
|
Ansell
13827 |
2XL |
130.96€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Constructed of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fibers to provide breathability and protection
- Polyurethane coated palm and fingers enhance dexterity and grip capabilities
- Separate right and left gloves in a pair provide a snug fit
Especificaciones
ANSI 4 | |
Gris | |
Específico | |
HPPE | |
EN 388 | |
Tejido | |
13 |
Poliuretano | |
ANSI A2 | |
Sí | |
Guantes resistentes a cortes | |
Montaje, plásticos, materias primas ligeras | |
KLEENGUARD™ G60 |