Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Diseñados para proteger las manos frente a riesgos mecánicos. Revestimiento de poliuretano rugoso para excelente agarre y dorso de nailon trenzado sin costuras para una mayor transpirabilidad y confort. EPI Categoría II.
221.30€
Especificaciones
Área revestida Palma, dedos
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15324252
Ver documentos
KleenGuard™
13837
Pequeño Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15334252
Ver documentos
KleenGuard™
13838
M Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15344252
Ver documentos
KleenGuard™
13839
L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15354252
Ver documentos
KleenGuard™
13840
XL
221.30€
60 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
15364252
Ver documentos
KleenGuard™
13841
2XL
221.30€
60 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protección EPI de Categoría II para tareas de dificultad alta en entornos de mecánica, fabricación y construcción. EN 388 3131X
  • Revestimiento de poliuretano rugoso para un excelente agarre
  • Alta resistencia al corte y la abrasión para un excelente coste de utilización
  • Tejido de nailon sin costuras para una mayor transpirabilidad y comodidad
Especificaciones
Especificaciones
Palma, dedos
Negro
Específico
Guantes de punto sin costuras
Manipulación de piezas pequeñas, montaje de precisión e inspección
G40
Poliuretano
Parcialmente texturizado
Nailon
Full-hand Mitt
Tejido