Learn More
Ansell KleenGuard™
Código de producto. 11883480
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
EPI Categoría III. Estos guantes ambidiestros en gris o morado proporcionan gran comodidad y son resistentes a cortes nivel 3, ofreciendo resistencia a la abrasión de nivel 4 cuando existe alto riesgo de cortes o laceraciones en la fabricación de metal, manejo de vidrio o montaje en automoción.
  • Proporcionan protección EPI de Categoría II
  • Alta resistencia al corte de nivel 3 y el mayor nivel de resistencia a la abrasión con el objeto de aumentar la eficiencia y la productividad
  • EN 388 4X41B. Nivel 4 de resistencia a la abrasión
  • Ambidiestros y con un excelente coste de utilización para una mayor eficiencia y productividad
Compliance
Protección contra cortes EN388 nivel 3.
Especificaciones
Coating Material Puntos de nitrilo
Color Blanco, Morado
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Dyneema™
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 8
Norma EN388 EN 388
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de vidrio o metal, fabricación de papel y ensamblaje de automóviles y aeronaves
Estilo de puño de los guantes Tejido
Modelo 97431
Serie Kleenguard™ G60