Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Tinción de lente:
Transparente
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Descripción
- Envolventes, con lentes transparentes, protegen los ojos de las chispas, las salpicaduras y los residuos pequeños mientras se realizan soldaduras o áreas relacionadas
- DIN 5,0 con homologación CE y protección IR/UV
- Proporcionan aislamiento contra descargas eléctricas
- Cumplen con la normativa: EN166:2001 1F para seguridad
Compliance
Cumple la norma ANSI Z87.1+ 2010
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la CE; ANSI Z87.1/CSA Z94.3 |
Revestimiento de lente | Sin revestimiento |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Material | Plástico |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Plástico |
Material del bastidor | Plástico |
Protección UV | UV400 |
Frame Type | Sin marco |