Learn More
Kimtech™ Kimtech Pure™
GREENER_CHOICE
Capucha para salas limpias estériles con tecnología CLEAN-DON™
327.42€
Especificaciones
Tipo de producto Open Face
Tamaño Universal
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Single-use
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
11358041
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Kimtech™
25797
None
327.42€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tecnología avanzada CLEAN-DON™
    Información de órdenes
    Esterilizado con rayos gamma y empaquetado individual. Certificado de irradiación disponible.
Especificaciones
Especificaciones
Open Face
Polipropileno
Single-use
Estéril
100/caja
Universal
Blanco
Sí
Triple-bagged, Vacuum Packaged
Class 100 (ISO 5)