Learn More
Ansell Kimtech™ A8 Cubrezapatos con tratamiento antideslizante
GREENER_CHOICE
Nuestros cubrezapatos de alta calidad Kimtech™ A8 proporcionan una excelente tracción en una amplia variedad de superficies. Un revestimiento antideslizante que cubre todo el zapato reduce el riesgo de lesiones, y los cubrezapatos están hechos de un material resistente e impermeable.
179.00€
Especificaciones
Material Material no tejido, polietileno, poliéster
Latex Free
Color Blanco
Desechables Single-use
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15339470
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell
39371
Universal
179.00€
paquete de 300
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15359470
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell
39372
Extragrande, 2XL
179.00€
paquete de 300
Fecha estimada de envoi: 10-06-2025
Añadir a la cesta
15319470
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell
39370
Pequeño, medio
179.00€
paquete de 300
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporciona una tracción superior en una amplia variedad de superficies y reduce el riesgo de resbalones y caídas.
  • El cumplimiento está asegurado con los cubrezapatos designados como EPI de Categoría I de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE) y se proporcionan con información técnica adicional.
  • Protección de pies y zapatos idónea para laboratorios y salas blancas ISO 7.
  • Los cómodos cubrezapatos se proporcionan en una amplia gama de tamaños y están hechos de un material resistente e impermeable.
  • El riesgo de resbalones y caídas se reduce de forma considerable con el tratamiento antideslizante que cubre toda la superficie de los cubrezapatos.
Especificaciones
Especificaciones
Material no tejido, polietileno, poliéster
Blanco
No estéril
Agarre extra, sin costuras
Idóneos para entornos de fabricación limpios
Double-bagged, 3 Bags of 100 Covers
Controlled Environments Shoe Covers
Single-use
Punta y talón elásticos
Seamless
300/Cs.
None