Learn More
Ansell Kimtech G3 Guantes ambidiestros de nitrilo blancos
Los guantes ambidiestros de nitrilo blancos de Kimtech™ G3 mejoran la protección contra la contaminación y el rendimiento táctil en aplicaciones sensibles. Los guantes no tienen talco, disipan la electricidad estática y tienen un alto agarre para procesos delicados y no estériles.
Marca: Ansell 56882-40
294.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Garantía de cumplimiento: EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 374-4 introducido en la legislación del Reino Unido y modificado, Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1Tipo B (KPT), Resistencia a la degradación por productos químicos, Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5. Certificado de análisis disponible en línea
- Guantes de nitrilo desechables líderes del sector que ofrecen una protección, una limpieza y una calidad incomparable y suministrados en un empaquetado preparado para salas blancas que minimiza los residuos
- La fabricación de nitrilo da como resultado productos que son más resistentes y eficientes que los guantes de látex, y ofrecen una mejor protección contra una amplia gama de contaminantes, incluidos virus, microorganismos y salpicaduras químicas.
- Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
- Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos
Información de órdenes
Embolsado doble con revestimiento de funda y apilado plano para facilitar el acceso al puño.
Compliance
Probados de acuerdo con IEST-RP-CC005.2. Cumplen con las normas AQL 1.5 para defectos críticos.
Especificaciones
ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2 | |
Sí | |
Single-use | |
6.2 mil | |
Ambidiestro | |
Nitrilo | |
0.13 mm | |
Controlled Environment Gloves | |
No estéril | |
0.15 mm | |
Kimtech™ Pure G3 | |
30.5 cm |
Class 10 (ISO 4) | |
Blanco | |
Parcialmente texturizado | |
0.15 mm | |
Sí | |
5,1 mil | |
sin polvo | |
M | |
6.2 mil | |
56882 | |
12 in |