Learn More
Ansell Kimtech G3 Guantes ambidiestros de nitrilo blancos
GREENER_CHOICE
Los guantes ambidiestros de nitrilo blancos de Kimtech™ G3 mejoran la protección contra la contaminación y el rendimiento táctil en aplicaciones sensibles. Los guantes no tienen talco, disipan la electricidad estática y tienen un alto agarre para procesos delicados y no estériles.
Marca:  Ansell 56886-40
294.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17835375
  • 505.92€ / paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
  • Garantía de cumplimiento: EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 374-4 introducido en la legislación del Reino Unido y modificado, Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1Tipo B (KPT), Resistencia a la degradación por productos químicos, Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5. Certificado de análisis disponible en línea
  • Guantes de nitrilo desechables líderes del sector que ofrecen una protección, una limpieza y una calidad incomparable y suministrados en un empaquetado preparado para salas blancas que minimiza los residuos
  • La fabricación de nitrilo da como resultado productos que son más resistentes y eficientes que los guantes de látex, y ofrecen una mejor protección contra una amplia gama de contaminantes, incluidos virus, microorganismos y salpicaduras químicas.
  • Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
  • Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos
Información de órdenes
Embolsado doble con revestimiento de funda y apilado plano para facilitar el acceso al puño.
Compliance
Probados de acuerdo con IEST-RP-CC005.2. Cumplen con las normas AQL 1.5 para defectos críticos.
Especificaciones
Especificaciones
EN374-3:2003, IEST-RP-CC005 EN374-1:2003, AQL de 1,5/EN374-2, ISO16604, directiva de la CE 89/686/CEE, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2
Sí
Single-use
6.2 mil
Ambidiestro
Nitrilo
0.13 mm
Guantes de nitrilo
No estéril
0.15 mm
Kimtech™ Pure G3
30,48 cm
Class 10 (ISO 4)
Blanco
Parcialmente texturizado
0.15 mm
Sí
5,1 mil
sin polvo
XL
5.1 mil
56884
12 in