Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes de nitrilo Kimtech Pure™ G3 NXT™
No contienen proteínas con látex de caucho natural. Los guantes de nitrilo Kimtech Pure™ G3 NXT™ se recomiendan para entornos de sala limpia de ISO Clase 3 o superior.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D6978-05: Resistance to permeation by chemo drugs |
---|---|
Cleanroom Class | Class 10/ISO 4 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Con textura |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Descripción
Non-sterile nitrile gloves do not contain natural rubber latex proteins. Recommended for ISO Class 4 or higher cleanroom environments.
- Puntas de los dedos texturizadas
- Puño con reborde para facilitar la colocación
- No contienen látex de caucho natural
- Ambidiestros
- Grosor: 6.2 mil en puntas de dedos
- Longitud: 30.5 cm (12 pulg)
- Blanco
Información de órdenes
Embolsado doble con revestimiento interno. Fabricados en una sala limpia ISO de clase 5.
Compliance
Cumplen el nivel de AQL de 1.5 para poros.
Especificaciones
ASTM D6978-05: Resistance to permeation by chemo drugs | |
Blanco | |
6 mil | |
Yes | |
Sin polvo | |
0.15 mm | |
12 pulg |
Class 10/ISO 4 | |
Con textura | |
0.15 mm | |
Nitrilo | |
5.1 mil | |
Kimtech™ G3 | |
30.48 cm |