Learn More
Kimtech™ Kimtech G3 Sterling Guantes de nitrilo estériles específicos para cada mano
Con altos niveles de protección contra la contaminación, los guantes de nitrilo estériles Kimtech™ G3™ se utilizan en salas blancas estériles EU GMP ISO Clase 5 Grado A. Los guantes específicos para cada mano son adecuados para la colocación doble, no contienen látex y no son pirogénicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D6319, ASTM D3767 |
---|---|
Cleanroom Class | Clase 1/ISO 3 |
Accelerator Free | Sí |
AQL | 1,5 |
Color | Gris |
Alertas:
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Descripción
G3 Sterile Sterling™ nitrile gloves provide protection and cleanliness for Class 10/ISO 4 cleanroom environments.
- Garantía de cumplimiento: EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el 2016/425 de la legislación de R.U. y modificado, EN ISO 374-1 Tipo C (K) Protección contra salpicaduras químicas, EN 374-4 Resistencia a la degradación por productos químicos, EN ISO 374-5 Protección contra microorganismos y VIRUS, Nivel de garantía de esterilidad (SAL) 10-6. Certificado de análisis disponible en línea. Certificado esterilidad disponible en línea
- La fabricación eficiente y respetuosa con el medio ambiente y el empaquetado preparado para salas blancas minimizan los residuos sin comprometer la seguridad
- El material de nitrilo completamente esterilizado es más resistente y eficiente que el de látex, y ofrece una protección certificada contra una amplia gama de contaminantes, incluidos virus, microorganismos y salpicaduras químicas
- Los guantes son específicos para cada mano, desechables y de color gris, con un alto nivel de limpieza
- Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
Compliance
Envasados en sala limpia para satisfacer las necesidades de sala limpia de clase 10. Los guantes cumplen o superan el nivel de AQL de 1,5 para poros. Fabricados según el sistema de calidad ISO 9001. Cumplen las normas ASTM™ D 3767 y ASTM D 6319.
Especificaciones
ASTM D6319, ASTM D3767 | |
Sí | |
Gris | |
Parcialmente texturizado | |
0,10 mm | |
Sí | |
3,1 mil | |
sin polvo | |
Estéril | |
0,10 mm | |
Kimtech™ G3 estéril | |
30,5 cm |
Clase 1/ISO 3 | |
1,5 | |
Sí | |
4 mil | |
Específico | |
Nitrilo | |
0.08 mm | |
Cleanroom Gloves | |
4 mil | |
ISO 9001 | |
12 in |