Learn More
Kimtech™ Guantes de látex Kimtech Pure™ G5
Recomendados por el fabricante para ISO Clase 5 o superior
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D3578 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría III según (UE) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
AQL | 1.5 |
Color | Natural |
Alertas:
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Descripción
Bajo nivel de proteínas de caucho natural.
- Palma y dedos texturizados
- Los puños con reborde añaden resistencia y facilitan la colocación
- Ambidiestros
- Grosor: 8.3 mil
- Longitud: 25 o 30.5 cm (10 o 12 pulg)
Información de órdenes
100 guantes envasados a granel por bolsa de polietileno doble con revestimiento interno.
Compliance
Cumplen o superan las normas ASTM™ D3578 aplicables.
Especificaciones
ASTM D3578 | |
Class 100 (ISO 5) | |
Natural | |
Ambidiestro | |
Látex | |
No estéril | |
0.20 mm | |
12 in |
Categoría III según (UE) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 | |
1.5 | |
Sin textura | |
No | |
sin polvo | |
8 mil | |
Kimtech™ Pure G5 | |
30.5 cm |