Learn More
Kimtech™ Guantes de látex estériles Kimtech Pure™ G5
Recomendados por el fabricante para salas limpias ISO Clase 5 o superior
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D 3577, ISO Clase 5, IEST-RP-CC005, AQL de 1,5, IEST-RP-CC005 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | PPE Cat III, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
AQL | 1.5 |
Color | Natural |
Alertas:
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Descripción
Ideales para aplicaciones de biotecnología, farmacéuticas y de fabricación de dispositivos médicos, así como aplicaciones de laboratorio. Extraordinariamente robustos, duraderos y flexibles; reducen el cansancio y aumentan la precisión y la comodidad.
- El látex de caucho natural proporciona una barrera de protección superior
- Bajo contenido de proteínas de caucho natural (≤ 50 μg de las proteínas totales extraíbles en agua por gramo)
- La texturización de las palmas y la parte interior de los dedos proporciona un agarre seguro en seco y en húmedo sin reducir la sensibilidad del tacto
- Con reborde doblado que permite una protección óptima
- Irradiados con rayos gamma
- Específicos para cada mano
- Grosor: 8.7 mil
- Longitud: 30.5 cm (12 pulg)
- Color: Natural
Información de órdenes
Embolsado doble con revestimiento interno.
Compliance
Cumplen o superan las normas ASTM™ D3577. Cumplen las normas AQL 1.5 para alertas críticas.
Especificaciones
ASTM D 3577, ISO Clase 5, IEST-RP-CC005, AQL de 1,5, IEST-RP-CC005 | |
Class 100 (ISO 5) | |
Natural | |
Totalmente texturizados | |
Látex | |
Estéril | |
0.20 mm | |
12 in |
PPE Cat III, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 | |
1.5 | |
Sí | |
Específico | |
sin polvo | |
8 mil | |
Kimtech™ Pure G5 | |
30,5 cm |