Learn More
KleenGuard™ Bata de laboratorio de uso general KleenGuard™ A10
El tejido ligero y transpirable mantiene a los trabajadores frescos y cómodos
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | A presión |
Descripción
- Ajuste frontal
- Muñecas elásticas sin bolsillo
- Blanco
Compliance
Cumplen las normas de tamaño ANSI™/ISEA™ 101-1996.
Especificaciones
General Purpose Lab Coat | |
Polipropileno | |
A presión | |
Sí | |
Adecuado para procesar alimentos, mantenimiento general, fabricación |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
ANSI ISEA 101-1996 |