Learn More
DWK Life Sciences Tapones de cierre de aluminio Kimble™
Click to view available options
Acabado del cuello:
11
Revestimiento del tapón:
Caucho de silicona natural/PTFE
Teflón y goma
Color:
Natural
Rojo
N.º por caja:
100 cajas
1000 cajas
Descripción
- Capacidad de resellado de moderada a buena
- Una pieza
- Septum de caucho rojo con revestimiento de PTFE
- Para aplicaciones generales de GC
- Capacidad de resellado moderada
- No se recomienda para varias inyecciones
- Septum de caucho natural con revestimiento de PTFE
- Capacidad de resellado buena
- Varias inyecciones
Especificaciones
Especificaciones
Color | Rojo |
Para utilizar con (aplicación) | Inyección múltiple |
Material | Aluminio |
N.º por caja | 1000 cajas |
Acabado del cuello | 11 |
Revestimiento del tapón | Teflón y goma |