Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio borosilicatado desechables ámbar planos Kimble™
Producido a partir de vidrio borosilicatado ámbar para ofrecer una protección óptima para aplicaciones sensibles a la luz.
189.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Vidrio |
Desechables | Sí |
Para utilizar con | Aplicaciones sensibles a la luz |
Tipo de etiqueta | Ninguno |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15826331
|
DWK Life Sciences
73500-16100A |
100 mm | 16 mm |
189.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Amber 51 expansion borosilicate glass offers excellent chemical resistance against sodium leaching, a factor common in soda lime glass products
- Tubes are packed in convenient trays for ease of use on bench tops and in drawers
- Trays are shrink-wrapped in plastic film, with tubes remaining in constant alignment for protection against in-transit breakage and contamination
- No marking spot
- Designed from ASTM Specification E890
- Manufactured from amber 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Especificaciones
Ámbar | |
Sí | |
Ninguno |
Vidrio | |
Aplicaciones sensibles a la luz | |
1000/cajas; bandejas envueltas al vacío |