Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE sin acoplar Kimble™
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada sin acoplar
372.00€ - 438.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) | Teflón y goma |
---|---|
Color | Ámbar |
Material | Vidrio de borosilicato |
Estilo de rosca | Rosca |
Material del cierre | Fenólico |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11873013
|
DWK Life Sciences
60912B2 |
8 ml | Tapón de rosca (parte superior cerrada) | 2,16 dr. |
438.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11863013
|
DWK Life Sciences
60912B1232 |
2 ml | Tapón de rosca | 0,5 dr. |
372.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11853013
|
DWK Life Sciences
60912B12 |
1,8 mL | Tapón de rosca | 0,5 dr. |
375.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11843013
|
DWK Life Sciences
60912B1 |
4 ml | Tapón de rosca (parte superior cerrada) | 1 dr |
401.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada sin acoplar
- Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
Especificaciones
Teflón y goma | |
Vidrio de borosilicato | |
Fenólico |
Ámbar | |
Rosca | |
USP Tipo I |