Learn More
DWK Life Sciences Micromatraces cilíndricos serializados/certificados KIMAX™
Calibrado para contener
Marca:  DWK Life Sciences 28017A-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11848492
  • 708.00€ / paquete de 6
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-10-2025
Descripción
Calibrados para contener
  • Marcadas de forma permanente con número de serie individual
  • Calibrados y certificados individualmente con equipo cuya calibración es trazable según el NIST™
  • Cuerpo cilíndrico para mejorar la mezcla y el drenaje
  • Más fácil de retirar muestras mediante pipetas
  • La base amplia proporciona estabilidad
  • Área de rotulación
  • Tapón de vidrio de suelo
  • Los tamaños de 1 y 2 ml se suministran con tapón cónico estándar 8; el tamaño de 10 ml con tapón cónico estándar 9
tapón
Compliance
Diseñados a partir de los requisitos de ASTM™ E 237, Clase A serializado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10 ml